Learn More
7-Hydroxy Quetiapine (1.0 mg/mL in Methanol), TRC
Codice prodotto. 30179284
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 1 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179284 10 x 1 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30179284 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCKIT124510X1ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Hydroxyquetiapine
CAS 139079-39-3
Formula molecolare C21 H25 N3 O3 S
Quantità 10 x 1 mL
Sinonimo 7-Hydroxyquetiapine, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol, 11-[4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]-, 11-[4-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol, 7-Hydroxyquetiapine, ICI 214227
InChI Formula InChI=1S/C21H25N3O3S/c25-12-14-27-13-11-23-7-9-24(10-8-23)21-17-3-1-2-4-19(17)28-20-15-16(26)5-6-18(20)22-21/h1-6,15,25-26H,7-14H2
SMILES OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccc(O)cc3Sc4ccccc24
IUPAC Name 6-[4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]benzo[b][1,4]benzothiazepin-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 399.51
Peso formulazione 399.1617
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 7-Hydroxyquetiapine 1 mg/mL