Learn More
7-Hydroxy Quetiapine, TRC
Codice prodotto. 30179435
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179435 25 mg 25mg
30179212 1 mg 1mg
30179141 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30179435 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH95322525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 139079-39-3
Formula molecolare C21 H25 N3 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 399.51
Sinonimo 7-Hydroxyquetiapine, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol, 11-[4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]-, 11-[4-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol, 7-Hydroxyquetiapine, ICI 214227
IUPAC Name 6-[4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]benzo[b][1,4]benzothiazepin-2-ol
SMILES OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccc(O)cc3Sc4ccccc24
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Hydroxyquetiapine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H25N3O3S/c25-12-14-27-13-11-23-7-9-24(10-8-23)21-17-3-1-2-4-19(17)28-20-15-16(26)5-6-18(20)22-21/h1-6,15,25-26H,7-14H2
Peso formulazione 399.1617
Percent Purity >95%