Learn More
7-Hydroxy Warfarin-d5, TRC
Codice prodotto. 30404087
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30404087 10 mg
30390112 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30404087 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH99613210MG
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94820-65-2
Formula molecolare C19 2H5 H11 O5
Molecular Weight (g/mol) 329.36
Sinonimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 4,7-dihydroxy-3-[3-oxo-1-(phenyl-d5)butyl]- (9CI), 7-Hydroxy Warfarin-d5, 7-Hydroxywarfarin-d5, 7-Hydroxywarfarin-D5 (phenyl-D5), 4,7-Dihydroxy-3-[3-oxo-1-(phenyl-d5)butyl]-2H-1-benzopyran-2-one
IUPAC Name 4,7-dihydroxy-3-[3-oxo-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)butyl]chromen-2-one
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(CC(=O)C)C2=C(O)c3ccc(O)cc3OC2=O)c([2H])c1[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Hydroxywarfarin phenyl-d5
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H16O5/c1-11(20)9-15(12-5-3-2-4-6-12)17-18(22)14-8-7-13(21)10-16(14)24-19(17)23/h2-8,10,15,21-22H,9H2,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
Peso formulazione 329.1312
Percent Purity >95%