Learn More
7-Hydroxycoumarin, 99%
Codice prodotto. 10646312 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10646312 25 g Plastic bottle 25g
10316950 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10646312 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 121110250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 93-35-6 | C9H6O3 | 162.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93-35-6
Formula molecolare C9H6O3
Molecular Weight (g/mol) 162.14
Numero MDL MFCD00006878
InChI Key ORHBXUUXSCNDEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-hydroxycoumarin, umbelliferone, 7-hydroxy-2h-chromen-2-one, hydrangin, skimmetin, 7-hydroxycoumarine, 7-oxycoumarin, hydrangine, skimmetine, umbelliferon
PubChem CID 5281426
ChEBI CHEBI:27510
SMILES OC1=CC=C2C=CC(=O)OC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Hydroxycoumarin
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 228°C to 234°C
Colore Beige-Brown to White
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Beilstein 18, V,1, 386
Indice di Merck 15, 10032
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/100mL (100 c). Other solubilities: freely soluble in acetic acid and dilute alkalies,freely soluble in alcohol and chloroform,sparingly soluble in ether
IUPAC Name 7-hydroxychromen-2-one
Peso formulazione 162.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder and Agglomerate