Learn More
7-Hydroxyflavanone, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10314452 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 10314452
Marca: Thermo Scientific 364170010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Hydroxyflavanone
Nota nome 98%
CAS 6515-36-2
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 189°C to 197°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C15H12O3
Numero MDL MFCD00017487
Quantità 1 g
Beilstein 18, V,2, 189
Sinonimo 7-hydroxyflavanone, 7-hydroxy-2-phenylchroman-4-one, chembl97542, 7-hydroxy-2-phenyl-4-chromanone, 7-hydroxy-2-phenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2-phenyl, 7-hydroxy-flavanone, d05zpo
InChI Key SWAJPHCXKPCPQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C(OC2=C(C1=O)C=CC(=C2)O)C3=CC=CC=C3
IUPAC Name 7-hydroxy-2-phenyl-2,3-dihydrochromen-4-one
Molecular Weight (g/mol) 240.26
PubChem CID 1890
ChEBI CHEBI:34483
Peso formulazione 240.26
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 7-Hydroxyflavanone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.