Learn More
7-Hydroxyindole, 95%
Codice prodotto. 15783467 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15783467 250 mg 250mg
15773467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15783467 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 462292500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2380-84-9 | C8H7NO | 133.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2380-84-9
Formula molecolare C8H7NO
Molecular Weight (g/mol) 133.15
InChI Key ORVPXPKEZLTMNW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-hydroxyindole, 7-indolol, 7-hydroxy-1h-indole, indol-7-ol, 7-hydroxy-indole, pubchem7345, 7-hydroxylindole
PubChem CID 2737651
IUPAC Name 1H-indol-7-ol
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)O)NC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Hydroxyindole
Punto di fusione 85.0°C to 87.0°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Quantità 250 mg
Peso formulazione 133.15
Percent Purity 95%