Learn More
7-iodo-2,3-dihydrobenzo[b]furan, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10112784
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10112784 1 g Amber Glass Bottle 1g
10738815 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10112784 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC00911DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 264617-03-0
Formula molecolare C8H7IO
Molecular Weight (g/mol) 246.047
Numero MDL MFCD11109311
InChI Key IASDAJCCAFGOCE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-iodo-2,3-dihydrobenzo b furan, 7-iodo-2,3-dihydrobenzofuran, benzofuran,2,3-dihydro-7-iodo
PubChem CID 33589431
IUPAC Name 7-iodo-2,3-dihydro-1-benzofuran
SMILES C1COC2=C1C=CC=C2I
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Iodo-2, 3-dihydrobenzo[b]furan
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 246.04
Percent Purity 97%