missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Mercapto-4-methyl-2H-chromen-2-one, TRC

Codice prodotto. 30472269
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30472269 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30472269 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM25760550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 7-Mercapto-4-methyl-2H-chromen-2-one
CAS 137215-27-1
Formula molecolare C10H8O2S
Quantità 50 mg
Sinonimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-mercapto-4-methyl- (9CI, ACI), 7-Mercapto-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one (ACI), 7-Mercapto-4-methylbenzopyran-2-one, 7-Mercapto-4-methylcoumarin
InChI Formula InChI=1S/C10H8O2S/c1-6-4-10(11)12-9-5-7(13)2-3-8(6)9/h2-5,13H,1H3
SMILES CC1=CC(=O)Oc2cc(S)ccc12
IUPAC Name 4-methyl-7-sulfanylchromen-2-one
Molecular Weight (g/mol) 192.23
Peso formulazione 192.0245
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.