Learn More
7-Methoxy-1-naphthaleneacetonitrile, Mikromol™
Codice prodotto. 30051593
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051593 25 mg 25mg
17959244 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30051593 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3583.010025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7-Methoxy-1-naphthaleneacetonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Methoxy-1-naphthylacetonitrile
CAS 138113-08-3
Nomi componenti o analita 7-Methoxy-1-naphthylacetonitrile
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H11 N O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 7-Methoxy-1-naphthaleneacetonitrile, (7-Methoxynaphthalen-1-yl)acetonitrile, 1-Cyanomethyl-7-methoxynaphthalene, 2-(7-Methoxy-1-naphthyl)acetonitrile, 2-(7-Methoxynaphthalen-1-yl)acetonitrile, 7-Methoxy-1-naphthylacetonitrile, 7-Methoxynaphthalene-1-acetonitrile
InChI Formula InChI=1S/C13H11NO/c1-15-12-6-5-10-3-2-4-11(7-8-14)13(10)9-12/h2-6,9H,7H2,1H3
SMILES COc1ccc2cccc(CC#N)c2c1
IUPAC Name 2-(7-methoxynaphthalen-1-yl)acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 197.23
Quantità 25 mg
Peso formulazione 197.0841 g/mol