Learn More
7-Methoxy-1-tetralone, 97%
Codice prodotto. 10547644 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10547644 5 g Bottiglia in vetro 5g
10021324 1 g Bottiglia in vetro 1g
10234734 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10547644 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 172430050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6836-19-7 | C11H12O2 | 176.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6836-19-7
Formula molecolare C11H12O2
Molecular Weight (g/mol) 176.21
Numero MDL MFCD00001696
InChI Key GABLTKRIYDNDIN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-methoxy-1-tetralone, 7-methoxyl-1-tetralone, 7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-methoxy, 7-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-7-methoxy-1 2h-naphthalenone, 7-methoxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 7-methoxytetralone, 7-methoxy-tetralone
PubChem CID 81276
IUPAC Name 7-methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
SMILES COC1=CC2=C(CCCC2=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Methoxy-1-tetralone
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 61°C to 63°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 09, II, 889
Peso formulazione 176.21
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 7-Methoxy-1-tetralone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.