Learn More
7-Methoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline, TRC
Codice prodotto. 30478381
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30478381 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30478381 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM271100100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Methoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline
CAS 1810-74-8
Formula molecolare C13 H17 N O
Quantità 100 mg
Sinonimo 1,2-Dihydro-7-methoxy-2,2,4-trimethylquinoline, 2,2,4-Trimethyl-7-methoxy-1,2-dihydroquinoline
InChI Formula InChI=1S/C13H17NO/c1-9-8-13(2,3)14-12-7-10(15-4)5-6-11(9)12/h5-8,14H,1-4H3
SMILES COc1ccc2C(=CC(C)(C)Nc2c1)C
IUPAC Name 7-methoxy-2,2,4-trimethyl-1H-quinoline
Molecular Weight (g/mol) 203.28
Peso formulazione 203.131