Learn More
7-Methoxy-2-tetralone, 98%
Codice prodotto. 11410577
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11410577 5 g 5g
11400577 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11410577 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22432.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4133-34-0 | C11H12O2 | 176.215 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4133-34-0
Formula molecolare C11H12O2
Molecular Weight (g/mol) 176.215
Numero MDL MFCD00001730
InChI Key XEAPZXNZOJGVCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-methoxy-2-tetralone, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 3,4-dihydro-7-methoxy-2 1h-naphthalenone, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2-one, 7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 7-methoxyl-2-tetralone, 7-methoxytetralin-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-methoxy, 7-methoxy-1,3,4-trihydronaphthalen-2-one, 3,4-dihydro-7-methoxynaphthalen-2 1h-one
PubChem CID 77785
IUPAC Name 7-methoxy-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one
SMILES COC1=CC2=C(CCC(=O)C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Methoxy-2-tetralone
Densità 1.13
Punti di ebollizione 124°C to 126°C (1.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.5595
Quantità 5 g
Peso formulazione 176.22
Percent Purity 98%