Learn More
7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10513883
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10513883 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10513883 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00603EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
CAS 2525-16-8
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C7H13NO
Numero MDL MFCD00006938
Quantità 10 g
Sinonimo o-methylcaprolactim, caprolactim methyl ether, 2h-azepine, 3,4,5,6-tetrahydro-7-methoxy, 2-methoxy-1-azacycloheptene, o-methylhexanolactim, caprolactim-o-methyl ether, o-methylcaprolactam, 2-methoxy-4,5,6,7-tetrahydro-3h-azepine, 1-aza-2-methoxy-1-cycloheptene, .epsilon.-caprolactim ether
InChI Key DNXIQMQGKSQHPC-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=NCCCCC1
IUPAC Name 7-methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
Molecular Weight (g/mol) 127.187
PubChem CID 75657
Peso formulazione 127.19
Percent Purity 97%