Learn More
7-Methoxy-3,4-dihydro-1-naphthalenyl-acetonitrile, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 7-Methoxy-3,4-dihydro-1-naphthalenyl-acetonitrile |
| CAS | 861960-34-1 |
| Formula molecolare | C13 H13 N O |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H13NO/c1-15-12-6-5-10-3-2-4-11(7-8-14)13(10)9-12/h4-6,9H,2-3,7H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2CCC=C(CC#N)c2c1 |
| IUPAC Name | 2-(7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1-yl)acetonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 199.25 |
| Peso formulazione | 199.0997 |