Specifica
| Materiale o nome chimico | 7-Methoxycoumarin |
| CAS | 531-59-9 |
| CAS min. % | 98.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 117°C to 121°C |
| Colore | Beige to Pink-Salmon |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98+% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C10H8O3 |
| Vedi altri risultati |