Learn More
7-Methoxycoumarin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Herniarin |
| CAS | 531-59-9 |
| Formula molecolare | C10 H8 O3 |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | Coumarin','7-methoxy- (8CI), Herniarin (6CI), 7-Methoxy-2H-1-benzopyran-2-one, Umbelliferone','methyl ether (6CI), 7-Methoxy-2H-chromen-2-one, 7-Methoxychromen-2-one, 7-Methoxycoumarin, Ayapanin, Gerniarin, Methylumbelliferone, NSC 404559 |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H8O3/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)13-9(7)6-8/h2-6H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1 |
| IUPAC Name | 7-methoxychromen-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 176.17 |
| Peso formulazione | 176.0473 |