Learn More
7-Methoxyindole, 97%
Codice prodotto. 15460629
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15460629 1 g 1g
15470629 5 g 5g
15480629 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15460629 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63767.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3189-22-8 | C9H9NO | 147.177 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3189-22-8
Formula molecolare C9H9NO
Molecular Weight (g/mol) 147.177
Numero MDL MFCD00047203
InChI Key FSOPPXYMWZOKRM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-methoxyindole, 7-methoxy indole, 1h-indole, 7-methoxy, indole, 7-methoxy, methoxyindole 7-, unii-9r05qk9rp4, 7-methoxy-indole, pubchem7434, acmc-209hpi
PubChem CID 76660
IUPAC Name 7-methoxy-1H-indole
SMILES COC1=CC=CC2=C1NC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Methoxyindole
Densità 1.126 g/mL
Punti di ebollizione 108°C to 110°C (0.3 mmHg)
Punto d'infiammabilità 113°C (235°F)
Indice di rifrazione 1.612
Quantità 1 g
Peso formulazione 147.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid