Learn More
7-Methyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl acetate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10733993
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10733993 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10733993 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB09402DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Methyl-2, 3-dihydro-1H-inden-4-yl acetate
CAS 175136-12-6
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C12H14O2
Numero MDL MFCD00173682
Quantità 1 g
Sinonimo 4-acetoxy-7-methylindane, acmc-1c5pj, 7-methylindan-4-yl acetate, 7-methyl-2,3-dihydro-1h-inden-4-yl acetate, 1h-inden-4-ol,2,3-dihydro-7-methyl-,4-acetate, 1h-inden-4-ol,2,3-dihydro-7-methyl-, 4-acetate
InChI Key MABWFAYFFNHAOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C)C2=C1CCC2
IUPAC Name (7-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl) acetate
Molecular Weight (g/mol) 190.24
PubChem CID 2775024
Peso formulazione 190.24
Percent Purity 97%