Learn More
7-Methyl-8-nitroquinoline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 7-Methyl-8-nitroquinoline |
| CAS | 7471-63-8 |
| Formula molecolare | C10H8N2O2 |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H8N2O2/c1-7-4-5-8-3-2-6-11-9(8)10(7)12(13)14/h2-6H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc2cccnc2c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 7-methyl-8-nitroquinoline |
| Molecular Weight (g/mol) | 188.18 |
| Peso formulazione | 188.0586 |