Learn More
7-Methylbenzo[d]isoxazol-3-ol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10368812
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10368812 1 g Amber Glass Bottle 1g
10797994 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10368812 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RF03630DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 36238-83-2
Formula molecolare C8H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 149.149
Numero MDL MFCD00104669
InChI Key JUNCQBPTXAQOSA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-methylbenzo d isoxazol-3-ol, 7-methylbenzo d isoxazol-3 2h-one, 7-methyl-1,2-benzoxazol-3-ol, 3-hydroxy-7-methyl-1,2-benzisoxazole, 7-methyl-2h-1,2-benzoxazol-3-one, 7-methyl-benzo d isoxazol-3-ol, 3-hydroxy-7-methyl-1,2-benzisoxazol, benzo d isoxazol-3-ol derivative, 3n, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one,7-methyl, 7-methyl-1,2-benzoisoxazole-3 2h-one
PubChem CID 2782122
IUPAC Name 7-methyl-1,2-benzoxazol-3-one
SMILES CC1=CC=CC2=C1ONC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Methylbenzo[d]isoxazol-3-ol
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 149.15
Percent Purity 97%