Learn More
7-Methylxanthine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16445457
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Codice prodotto. 16445457
Marca: Medchem Express HYW017163
MedChemExpress 7-Methylxanthine, a methyl derivative of xanthine, is one of the purine components in urinary calculi.
7-Methylxanthine, a methyl derivative of xanthine, is one of the purine components in urinary calculi.
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Methylxanthine
CAS 552-62-5
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H6N4O2
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 5 mg/mL (30.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2
Molecular Weight (g/mol) 166.14
Peso formulazione 166.14
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.