Learn More
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 95%
Codice prodotto. 15498158
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15498158 1 g 1g
15408168 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15498158 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61612.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 30450-62-5 | C9H10N2O2 | 178.191 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30450-62-5
Formula molecolare C9H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 178.191
Numero MDL MFCD00496654
InChI Key WSWMGHRLUYADNA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitroquinoline, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydro quinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitro, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, pubchem7584, acmc-1aglc, 7-nitrotetrahydro-quinoline, 7-nitro-1,2,3,4-terahydroquinoline
PubChem CID 252513
IUPAC Name 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
SMILES C1CC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])NC1
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Colore Red
Quantità 1 g
Peso formulazione 178.19
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder