Learn More
7-Nitro-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15417548
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15417548
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H61050.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21762-75-4
Formula molecolare C8H6N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 210.21
Numero MDL MFCD23379853
InChI Key OOICZQBVVODNDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-nitro-2h-benzo b 1,4 thiazin-3 4h-one, 7-nitro-3,4-dihydro-3-oxo-2h 1,4 benzothiazine, 7-nitro-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one, 7-nitro-4h-benzo 1,4 thiazin-3-one, 7-nitro-2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 7-nitro, 3,4-dihydro-7-nitro-2h-1,4-benzothiazin-3-one, 7-hydroxy oxido amino-2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one
PubChem CID 370121
IUPAC Name 7-nitro-4H-1,4-benzothiazin-3-one
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC2=C(NC(=O)CS2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Nitro-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Quantità 250 mg
Peso formulazione 210.21
Percent Purity 97%