Learn More
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15487538
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15487538 1 g 1g
15497538 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15487538 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61048.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 69373-37-1 | Molecular Formula: C8H8N2O2S | Molecular Weight: 196.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69373-37-1
Formula molecolare C8H8N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 196.22
Numero MDL MFCD23379852
InChI Key LCOAYUPAESYAHF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-nitro-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 thiazine
PubChem CID 20496121
IUPAC Name 7-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC2=C(NCCS2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Quantità 1 g
Peso formulazione 196.22
Percent Purity 97%