Learn More
7-Nitroindazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 7-Nitroindazole |
| CAS | 2942-42-9 |
| Formula molecolare | C7 H5 N3 O2 |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5N3O2/c11-10(12)6-3-1-2-5-4-8-9-7(5)6/h1-4H,(H,8,9) |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cccc2cn[nH]c12 |
| IUPAC Name | 7-nitro-1H-indazole |
| Molecular Weight (g/mol) | 163.13 |
| Peso formulazione | 163.0382 |