Learn More
7-Nitroindazole, TRC
Codice prodotto. 30467707
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30467707 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30467707 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN496250250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Nitroindazole
CAS 2942-42-9
Formula molecolare C7 H5 N3 O2
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H5N3O2/c11-10(12)6-3-1-2-5-4-8-9-7(5)6/h1-4H,(H,8,9)
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc2cn[nH]c12
IUPAC Name 7-nitro-1H-indazole
Molecular Weight (g/mol) 163.13
Peso formulazione 163.0382