Learn More
7-Nitroindole-2-carboxylic acid, 90%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid |
| Intervallo percentuale saggio | 90% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 206.16 |
| Percent Purity | 90% |