Learn More
7-Octyn-1-ol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 7-Octyn-1-ol |
| CAS | 871-91-0 |
| Formula molecolare | C8 H14 O |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 8-Hydroxy-1-octyne |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h1,9H,3-8H2 |
| SMILES | OCCCCCCC#C |
| IUPAC Name | oct-7-yn-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 126.2 |
| Peso formulazione | 126.1045 |