Learn More
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane, 98%
Codice prodotto. 11445207
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11445207 100 g 100g
11425207 5 g 5g
11435207 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11445207 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22612.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 279-49-2 | C6H10O | 98.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 279-49-2
Formula molecolare C6H10O
Molecular Weight (g/mol) 98.15
Numero MDL MFCD00082342
InChI Key YPWFNLSXQIGJCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-epoxycyclohexane, 7-oxabicyclo 2.2.1 heptane, 7-oxanorbornane, 1,4-oxycyclohexane, 3,6-endoxocyclohexane, 3,6-endooxycyclohexane, cyclohexane,4-epoxy, cyclohexane,6-endoxo, cyclohexane, 1,4-epoxy
PubChem CID 9234
IUPAC Name 7-oxabicyclo[2.2.1]heptane
SMILES C1CC2CCC1O2
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
Densità 0.968
Quantità 100 g
Indice di rifrazione 1.448
Numero UN UN3271
Punti di ebollizione 118°C to 120°C (713 mmHg)
Peso formulazione 98.15
Percent Purity 98%