Learn More
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10467520 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10467520 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10467520 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 129590050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
Nota nome 99%
CAS 279-49-2
CAS min. % 98.5
Colore Colorless
CAS max % 100.0
Densità 0.9600g/mL
Quantità 5 g
Punto d'infiammabilità 12°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4470 to 1.4490
Intervallo percentuale saggio 99%
Gravità specifica 0.96
Formula molecolare C6H10O
Numero MDL MFCD00082342
Sinonimo 1,4-epoxycyclohexane, 7-oxabicyclo 2.2.1 heptane, 7-oxanorbornane, 1,4-oxycyclohexane, 3,6-endoxocyclohexane, 3,6-endooxycyclohexane, cyclohexane,4-epoxy, cyclohexane,6-endoxo, cyclohexane, 1,4-epoxy
Punti di ebollizione 119.0°C (713.0 mmHg)
InChI Key YPWFNLSXQIGJCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC2CCC1O2
IUPAC Name 7-oxabicyclo[2.2.1]heptane
Molecular Weight (g/mol) 98.15
PubChem CID 9234
Peso formulazione 98.14
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.