missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
7-p-Toluenesulfonylhydrazide 3Beta,4Beta-Dihydroxy-chol-5-ene-24-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 7-p-Toluenesulfonylhydrazide 3beta,4beta-Dihydroxy-chol-5-ene-24-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| Nomi componenti o analita | 7-p-Toluenesulfonylhydrazide 3beta,4beta-Dihydroxy-chol-5-ene-24-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C34H50N2O6S |
| InChI Formula | InChI=1S/C34H50N2O6S/c1-6-42-30(38)9-7-8-22(3)24-14-15-25-31-26(16-18-33(24,25)4)34(5)19-17-29(37)32(39)27(34)20-28(31)35-36-43(40,41)23-12-10-21(2)11-13-23/h10-13,20,22,24-26,29,31-32,36-37,39H,6-9,14-19H2,1-5H3/b35-28-/t22-,24-,25+,26+,29+,31+,32-,33-,34-/m1/s1 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | [H][C@@]1([C@]2(C)C([C@@H](O)[C@@H](O)CC2)=C/3)[C@@]([C@@](CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC(OCC)=O)([H])[C@]4(C)CC1)([H])C3=N/NS(C5=CC=C(C)C=C5)(=O)=O |
| IUPAC Name | ethyl (R)-5-((3S,4R,8S,9S,10R,13R,14S,17R,E)-3,4-dihydroxy-10,13-dimethyl-7-(2-tosylhydrazineylidene)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)hexanoate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molecular Weight (g/mol) | 614.84 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?