Learn More
7-Phenyl-4-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]octan-8-one, TRC
Codice prodotto. 30423661
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30423661 25 mg 25mg
30412644 50 mg 50mg
30417589 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30423661 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP33616325MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Phenyl-4-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]octan-8-one
Formula molecolare C12 H13 N O2
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H13NO2/c14-12-11(9-4-2-1-3-5-9)10-8-15-7-6-13(10)12/h1-5,10-11H,6-8H2
SMILES O=C1C(C2COCCN12)c3ccccc3
IUPAC Name 7-phenyl-4-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]octan-8-one
Molecular Weight (g/mol) 203.237
Peso formulazione 203.095