Learn More
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 97%
Codice prodotto. 11328265
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 11328265
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10150.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 450-62-4 | C10H10F3N | 201.192 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 450-62-4
Formula molecolare C10H10F3N
Molecular Weight (g/mol) 201.192
Numero MDL MFCD00079784
InChI Key RGZZKZNESVFQKR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-trifluoromethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 7-trifluoromethyl-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-trifluoromethyl, pubchem7221, acmc-20aip4
PubChem CID 2781139
IUPAC Name 7-(trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
SMILES C1CC2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)NC1
Specifica
Materiale o nome chimico 7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Punto di fusione 30°C to 34°C
Punti di ebollizione 135°C to 140°C (22 mmHg)
Quantità 250 mg
Beilstein 153990
Peso formulazione 201.19
Percent Purity 97%