Learn More
7-(Trifluoromethyl)1H-indole-2,3-dione, TRC
Codice prodotto. 30452741
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30452741 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30452741 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT79130010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 7-(Trifluoromethyl)1H-indole-2,3-dione
CAS 391-12-8
Formula molecolare C9 H4 F3 N O2
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C9H4F3NO2/c10-9(11,12)5-3-1-2-4-6(5)13-8(15)7(4)14/h1-3H,(H,13,14,15)
SMILES FC(F)(F)c1cccc2C(=O)C(=O)Nc12
IUPAC Name 7-(trifluoromethyl)-1H-indole-2,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 215.13
Peso formulazione 215.0194