Learn More
7-(Trifluoromethyl)quinoline, 97%
Codice prodotto. 15463777
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15463777 250 mg 250mg
11392939 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15463777 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27771.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 325-14-4 | C10H6F3N | 197.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 325-14-4
Formula molecolare C10H6F3N
Molecular Weight (g/mol) 197.16
Numero MDL MFCD00833760
InChI Key CMMSEFHVUYEEDY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-trifluoromethyl quinoline, 7-cf3 quinoline, 7-trrfluoromethylquinoline, pubchem7218, 7-trifluoromethyl-quinoline, acmc-20a40f, quinoline,7-trifluoromethyl, quinoline, 7-trifluoromethyl
PubChem CID 459614
IUPAC Name 7-(trifluoromethyl)quinoline
SMILES C1=CC2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 7-(Trifluoromethyl)quinoline
Punto di fusione 65°C to 66°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 197.16
Percent Purity 97%