Learn More
Hamilton™ Siringhe Microliter™ serie 700: Terminale N
Beskrivelse
- Original hand-fitted Hamilton syringe
- Ideal for dispensing volumes from 0.5 µL up to 500 µL
- A variety of different terminations and needle options are available in this series
Tekniske data
Tekniske data
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Materiale | Stainless Steel (Plunger) |
| Calibro dell'ago | Misura 22s |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.029 in. |
| Diametro (sistema imperiale) interno ago | 0.0059 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno ago | 0.15 mm |
| Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.0283 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.305 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.729 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 7.75 mm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?