Learn More
Hamilton™ Siringhe Microliter™ serie 700: Terminale N
Codice prodotto. 10261821
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μl
10 μl
25 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Stile del punto dell'ago:
3
Appuntita, smussata, curva, non carotante
Cono
Smussato
Diametro (sistema metrico) interno ago:
0.13 mm
0.15 mm
0.41 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.47 mm
0.483 mm
0.72 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Stile del punto dell'ago Diametro (sistema metrico) interno ago Diametro (sistema metrico) ago esterno Dimensione della confezione
10261821 50 μl Appuntita, smussata, curva, non carotante 0.15 mm 0.72 mm Pezzo
10058300 250 μl Smussato 0.41 mm 0.72 mm Pezzo
10095630 500 μl Smussato 0.41 mm 0.72 mm Pezzo
10054414 500 μl Cono 0.41 mm 0.72 mm Pezzo
10097671 10 μl Cono 0.13 mm 0.47 mm Pezzo
10313811 10 μl Smussato 0.13 mm 0.72 mm Pezzo
10180361 50 μl Smussato 0.15 mm 0.72 mm Pezzo
10778541 25 μl Smussato 0.15 mm 0.72 mm Pezzo
10340711 10 μl 3 0.15 mm 0.72 mm Pezzo
10429042 10 μl Appuntita, smussata, curva, non carotante 0.13 mm 0.47 mm Pezzo
10149980 25 μl Appuntita, smussata, curva, non carotante 0.15 mm 0.72 mm Pezzo
10020332 5 μl 3 0.13 mm 0.483 mm Pezzo
10313571 100 μl Appuntita, smussata, curva, non carotante 0.15 mm 0.72 mm Pezzo
10625251 100 μl Smussato 0.15 mm 0.72 mm Pezzo
10251871 250 μl Appuntita, smussata, curva, non carotante 0.15 mm 0.72 mm Pezzo
10303621 500 μl Appuntita, smussata, curva, non carotante 0.41 mm 0.72 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Codice prodotto. 10261821 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 80500
Spedizione stimata: 14-12-2026
Siringa originale Hamilton assemblata a mano.
  • Original hand-fitted Hamilton syringe
  • Ideal for dispensing volumes from 0.5 µL up to 500 µL
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Stainless Steel (Plunger)
Calibro dell'ago Misura 22s
Diametro (sistema imperiale) interno 0.041 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.0059 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.15 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.0283 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.305 in.
Diametro (sistema metrico) interno 1.03 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 7.75 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.72 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la dispensazione di volumi ridotti per ottenere la massima precisione e accuratezza
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 51 mm
Product Type Siringa Microliter™
Pressione max 2000 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50 °C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 705
Numero dei punti dell'ago 2
Quantità Confezioni singole
Volume (sistema metrico) 50 μl
Stile del punto dell'ago Appuntita, smussata, curva, non carotante
Tipo di collegamento Cementato