Learn More
700 mOsm/kg Osmolality Standard, Reagecon
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16368185 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
12 x 5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16368185 12 x 5 mL pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16368185 Fornitore Reagecon N. del fornitore REOSM700
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Used to calibrate, control or validate osmometers
  • Manufactured in compliance with European, United States and Chinese Pharmacopoeia guidelines
  • Tested by ISO 17025 accredited test method
  • ISO 17025 accreditation for calibration of laboratory balances
  • Prepared gravimetrically on weight/weight basis
Specifica
Imballaggio Amber glass ampoule
Forma fisica Liquid
Tecnica Calibration, Control or Validate Osmometer
Da utilizzare con (apparecchiatura) Osmometer
Tipo Osmolality Standard
Quantità 12 x 5 mL