Learn More
Jenway™ 72 Series Genova Bio Spectrophotometer
Codice prodotto. 15787567
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di rilevatore:
Photodiode Array
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di rilevatore Dimensione della confezione
15787567 Photodiode Array Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15787567 Fornitore Jenway™ N. del fornitore 8305604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4285.00€
    3967.20€ / pezzi 1
    Risparmia 317.80€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
The Genova Bio is a simple, low cost, easy to use UV/visible spectrophotometer; dedicated for life science applications. The fast, responsive colour touchscreen and pre-programmed methods for the measurement of nucleic acid concentration and purity, protein assays and cell density, makes this spectrophotometer the ideal addition to any laboratory.
  • Life Science Spectrophotometer
  • Pre-programmed for DNA, RNA and protein analysis
  • Compatible with ultra-micro, semi-micro, micro and macro cuvettes
  • Scanning diode array technology
  • Color touchscreen navigation
  • Small footprint and lightweight (< 3kg)
  • Fast scan speed
  • English, French, German, Italian and Spanish language options
  • Multiple USB ports for data storage and printer connectivity
  • 2-year warranty including xenon lamp
Specifica
Precisione assorbanza ±0.01A at 1.0A and 546nm
Intervallo di assorbanza −0.300 to +2.500 A
Altezza del centro del fascio 15 mm
Concentrazione ±2500
Tipo di rilevatore Photodiode Array
Larghezza di banda spettrale 3 nm
Tensione 100/240 V
Wavelength Range 198 to 800 nm
Interfaccia Color touch screen
Rumore ±0.002A at 0.1A and ±0.02A at 2.0A and 546nm
Design ottico Photodiode Array
Ripetibilità fotometrica ±2 nm
Stampante inclusa Optional
Luce dispersa At 340 nm: < 1%T according to ANSI/ASTM
Warranty 2 years including Xenon lamp
Accuratezza della lunghezza d'onda ±2 nm
Ripetibilità della lunghezza d'onda ±2 nm
Peso (sistema metrico) 2.8 kg
Frequenza 50/60 Hz