Learn More
Ansell Edmont™ 76-501 Series Blue FiberTuf™ Light Weight Gloves
Codice prodotto. 12696991 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
12 paia
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12696991 10 12 paia
12607001 7 12 paia
12617001 8 12 paia
12627001 9 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12696991 Fornitore Ansell Edmont™ N. del fornitore 76501100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Designed for optimal results in dry applications requiring light mechanical protection, comfort and good grip.
  • Aromatic polyester fiber construction
  • For handling, packaging, light assembly applications
  • Synthetic fiber liner
  • Knitted construction
  • PVC coating
  • Dotted on palm side finish
  • Knitwrist cuff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore PVC
Certificazione/Conformità Standard CATEGORY II EN 388 : 214X
Materiale polso PVC
Accelerator Free Yes
Applicazioni Industrial
Colore Blue
Monouso Reusable
Finitura esterna Partially Textured
Latex Free Yes
Materiale Synthetic fiber
Powdered Powder Free
Product Type Lightweight Gloves
Size 10
Sterilità Non-sterile
Stile polso guanto Knit
Materiale rivestimento interno Polyester Cotton
Tipo di palmo Dotted-palm
Quantità 12 paia
Serie 76-501