Learn More
7ACC1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16438886
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16438886 100 mg 100mg
16411476 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16438886 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYD0067
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 7ACC1(DEAC; Coumarin D 1421; D 1421) selectively interfere with lactate fluxes in the lactate-rich tumor microenvironment; inhibits lactate influx but not efflux in tumor cells expressing MCT1 and MCT4 transporters.
7ACC1(DEAC
Specifica
Materiale o nome chimico 7ACC1
CAS 50995-74-9
Colore Orange
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H15NO4
Quantità 100 mg
Sinonimo DEAC Coumarin D 1421 D 1421
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (127.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC2=CC=C(N(CC)CC)C=C2OC1=O)O
Molecular Weight (g/mol) 261.27
Peso formulazione 261.27
Percent Purity 99.96%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only