Learn More
7Alpha-Acetylthio-17Alpha-ethoxymethyl Testosterone, TRC
Codice prodotto. 30321165
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30321165 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30321165 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1887452.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Materiale o nome chimico 7alpha-Acetylthio-17alpha-ethoxymethyl Testosterone
CAS 3070439-36-7
Formula molecolare C24H36O4S
Quantità 2.5 mg
Sinonimo Spironolactone EP Impurity I
SMILES O[C@]1(COCC)[C@]([C@@]2([H])CC1)(CC[C@@]([C@]3(CC4)C)([H])[C@@]2([H])[C@@H](CC3=CC4=O)SC(C)=O)C
Molecular Weight (g/mol) 420.61
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.