missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam 7alpha-Hydroxycholesterol, Bile Acid Precursor, 1 mg
Descrizione
- Molecular Weight: 402.65 g/mol
- Biological Function: Bile acid precursor produced by cholesterol 7 alpha-hydroxylase. Induces inflammation by enhancing production of chemokine (C-C motif) ligand 2 and elicits TLR6-mediated expression of IL-23 in monocytic cells.
- Composition: 100% 7α-Hydroxycholesterol
Specifica
Specifica
| Tampone | 100% 7α-Hydroxycholesterol |
| Content And Storage | Store at -20°C. |
| Shipping Condition | Ambient |
| Substrate Properties | Chemical Substrate |
| Target Molecule | 7α-Hydroxycholesterol |
| Formulazione | 100% 7α-Hydroxycholesterol |
| Quantità | 1 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sample preparation, detection |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?