Learn More
7H-Purin-6-amine Sulphate (Adenine Sulphate), Mikromol
Codice prodotto. 30462519
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30462519 4 x 25 mg -
30051264 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30462519 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0784.0100254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7H-Purin-6-amine Sulphate (Adenine Sulphate), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Adenine Sulphate
CAS 321-30-2
Nomi componenti o analita Adenine Sulphate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare 2[C5 H5 N5] . S O4 H2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Adenosine Imp. A (EP), 7H-Purin-6-amine Sulphate, Adenosine Imp. A (EP) as Sulphate, Adenine Sulphate, Adenosine Impurity A as Sulphate
InChI Formula InChI=1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Tipo di soluzione Neat
SMILES Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34.OS(=O)(=O)O
IUPAC Name 9H-purin-6-amine;sulfuric acid
Molecular Weight (g/mol) 368.33
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 368.0764 g/mol