Learn More
7rh, MedChemExpress
Descrizione
7rh (DDR1-IN-2) is a potent inhibitor of discoidin domain receptor 1 (DDR1), with an IC50 of 13.1 nM, and also less potently inhibits DDR2, with an IC50 of 203 nM.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 7rh |
| CAS | 1429617-90-2 |
| Colore | Light Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C30H29F3N6O |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | DDR1-IN-2 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 62.5 mg/mL (114.35 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC(CN2CCN(C)CC2)=C1)C3=CC=C(CC)C(C#CC4=CN5C(N=C4)=CC=N5)=C3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 546.59 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only