Learn More
MP Biomedicals™ 7X™ Laboratory Detergents
Codice prodotto. 11459575 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema imperiale):
1 gal.
5 gal.
4 x 1 gal.
55 gal.
Dimensione della confezione:
208.19L
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11459575 1 gal. Pezzo
12740748 4 x 1 gal. -
11479575 5 gal. Pezzo
17194175 55 gal. 208.19L
11489575 55 gal. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11459575 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 097667093
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.85€
    70.35€ / pezzi 1
    Risparmia 3.50€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Safe, effective cleaning solutions for glass and plastic labware
7X cleaning solution was developed for safe and effective cleaning of laboratory instruments and glassware including test tubes, petri-dishes, flasks, microscopy slides, pathology equipment and surgical instruments
  • Effective and safe
  • Completely drains from glassware in seconds
  • Eliminates residue leaving no interfering fluorescence
  • pH neutral, and no need for pH adjustment at any concentration
  • No etch to glass or plastic labware at any concentration
Specifica
Forma Liquid
pH 6 to 7.5
Concentrazione 7X
Content And Storage 15°C to 30°C
Da utilizzare con (applicazione) Use on Glass, Plastic, benchtop equipment and tubing
Volume (sistema imperiale) 1 gal.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 7X Cleaning solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt