Learn More
8,14beta-Dihydrooripavine, TRC
Codice prodotto. 30381573
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30381573 25 mg
30374471 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30381573 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD44996025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 873087-79-7
Formula molecolare C18 H21 N O3
Molecular Weight (g/mol) 299.36
Sinonimo Morphinan-3-ol, 6,7-didehydro-4,5-epoxy-6-methoxy-17-methyl-, (5α)-, (5α)-6,7-Didehydro-4,5-epoxy-6-methoxy-17-methylmorphinan-3-ol, 8,14-Dihydrooripavine, 8,14β-Dihydrooripavine
IUPAC Name (4R,4aR,7aR,12bS)-7-methoxy-3-methyl-2,4,4a,5,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-9-ol
SMILES COC1=CC[C@H]2[C@H]3Cc4ccc(O)c5O[C@@H]1[C@]2(CCN3C)c45
Specifica
Materiale o nome chimico 8,14beta-Dihydrooripavine
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H21NO3/c1-19-8-7-18-11-4-6-14(21-2)17(18)22-16-13(20)5-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3,5-6,11-12,17,20H,4,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,17-,18-/m0/s1
Peso formulazione 299.1521