Learn More
8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione, Mikromol™
Codice prodotto. 17902726
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17902726 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17902726 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0464.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione
CAS 21098-11-3
Nomi componenti o analita 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H20 Cl N O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Buspirone Hydrochloride Imp. L (EP), Buspirone Imp. L (EP), Buspirone USP Related Compound L, Buspirone USP RC L, 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione, Buspirone Related Compound L, Buspirone Hydrochloride Impurity L, Buspirone Impurity L
InChI Formula InChI=1S/C13H20ClNO2/c14-7-3-4-8-15-11(16)9-13(10-12(15)17)5-1-2-6-13/h1-10H2
SMILES ClCCCCN1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O
IUPAC Name 8-(4-chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
Molecular Weight (g/mol) 257.76
Quantità 50 mg
Peso formulazione 257.1183 g/mol