Learn More
8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione, TRC
Codice prodotto. 17992675
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17992675 1 g 1g
17924515 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17992675 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3650201G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21098-11-3
Formula molecolare C13 H20 Cl N O2
Molecular Weight (g/mol) 257.76
Sinonimo 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione, Buspirone Hydrochloride Imp. L (EP)
IUPAC Name 8-(4-chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
SMILES ClCCCCN1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C13H20ClNO2/c14-7-3-4-8-15-11(16)9-13(10-12(15)17)5-1-2-6-13/h1-10H2
Peso formulazione 257.1183
Percent Purity >95%