Learn More
8,9,10,11-Tetrahydrodibenz(a,h)acridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 8,9,10,11','Tetrahydrodibenz(a,h)acridine |
| CAS | 97135-12-1 |
| Formula molecolare | C21 H17 N |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H17N/c1-3-7-17-14(5-1)11-12-20-19(17)13-16-10-9-15-6-2-4-8-18(15)21(16)22-20/h1,3,5,7,9-13H,2,4,6,8H2 |
| SMILES | C1CCc2c(C1)ccc3cc4c(ccc5ccccc45)nc23 |
| Molecular Weight (g/mol) | 283.37 |
| Peso formulazione | 283.1361 |